Learn More
Periodinane de Dess-Martin, solution à 15 % en poids dans le dichlorométhane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dess-Martin periodinane |
| Couleur | Incolore à jaune |
| CAS | 87413-09-0, 75-09-2 |
| Formule moléculaire | C13H13IO8 |
| Numéro MDL | MFCD00130127 |
| Densité | 1.3620g/mL |
| Merck Index | 15, 2934 |
| Synonyme | dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane |
| Clé InChI | NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12 |
| Show More |