Learn More
Periodinane de Dess-Martin, solution à 15 % dans le dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15394978 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 ml
50 ml
250 ml
Unit Size:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15394978 10 ml 10mL
10562861 50 ml 50mL
15284704 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15394978 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 333110100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.20€
    72.00€ / 10mL
    Économisez 2.20€
    2% de réduction
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Prériodinane Dess-Martin, 10 à 15 %, C13H13IO8, numéro CAS-87413-09-0, 75-09-2, dess martin, dess-martin, périodinane dess-martin, périodinane dess-martin, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, périodinane dess martin, périodane dess-martin, réactif dess-martin, triacétoxypériodinane
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Dess-Martin periodinane
CAS 87413-09-0, 75-09-2
Densité 1.3620g/mL
Gravité spécifique 1.362
Formule moléculaire C13H13IO8
Numéro MDL MFCD00130127
Quantité 10 ml
Synonyme dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
Clé InChI NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
Nom IUPAC Acétate de 1,1-bis(acétyloxy)-3-oxo-3H-1λ⁵,2-benziodaoxol-1-yl
Poids moléculaire (g/mol) 424.14
CID PubChem 159087
Poids de la formule 424.15