Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle mat inviolables et destructibles
Identifiez les falsifications de produits et empêchez le retrait d'une étiquette monobloc grâce au matériau d'étiquette en vinyle inviolable B-351. Imprimez facilement presque partout avec un Brady™ Imprimante d'étiquettes portable.
Marque:  Brady™ 170856
Code produit. 17871749
  • 67.80€ / 360 pièces
En stock
Description
  • Utilisé pour le suivi des actifs, les plaques signalétiques, la sécurité des produits et l'identification des tentatives de falsification.
  • Conçu pour se fracturer afin de révéler toute altération du produit et d'empêcher son retrait en une seule pièce
  • Fabriqué avec un adhésif permanent qui adhère fermement à presque toutes les surfaces
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Acrylique permanent
Blanc
Pointe de découpe
Haut
Étiquette
Suivi des actifs ; Identification de sécurité
1
M5-17-351
360
-40 °F à 176 °F
0,0028 in
0,5 x 1 in
1 in
25.40 mm
0,5 in
M5-17-351
2011/65/UE, 2015/863
Aucun
Mat
Vinyle
Transfert thermique
Non stérile
BMP51;BMP53;M511;M510
-40°C
360 Étiquette(s) / Boîte
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
-40 °C à 80 °C
0.071 mm
0,5 in
25.40 mm
0,5 in
12.70 mm