Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle mat inviolables et destructibles
Identifiez les falsifications de produits et empêchez le retrait d'une étiquette monobloc grâce au matériau d'étiquette en vinyle inviolable B-351. Imprimez facilement presque partout avec un Brady™ Imprimante d'étiquettes portable.
47.80€ - 67.80€
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
|---|---|
| Certifications/Conformité | 2011/65/UE, 2015/863 |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Côtés imprimables | Haut |
| Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17871749
|
Brady™
170856 |
0,5 x 1 in |
67.80€
360 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17891829
|
Brady™
170857 |
2 x 1 in |
47.80€
160 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Utilisé pour le suivi des actifs, les plaques signalétiques, la sécurité des produits et l'identification des tentatives de falsification.
- Conçu pour se fracturer afin de révéler toute altération du produit et d'empêcher son retrait en une seule pièce
- Fabriqué avec un adhésif permanent qui adhère fermement à presque toutes les surfaces
Specifications
| Non autoclavable | |
| Aucun | |
| Haut | |
| Étiquette | |
| BMP51;BMP53;M511;M510 | |
| -40°C | |
| -40 °C à 80 °C | |
| 0.071 mm | |
| 25.40 mm | |
| 0,5 in |
| 2011/65/UE, 2015/863 | |
| Blanc | |
| Transfert thermique | |
| Suivi des actifs ; Identification de sécurité | |
| 1 | |
| -40 °F à 176 °F | |
| 0,0028 in | |
| 1 in | |
| 25.40 mm |