Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle mat inviolables et destructibles
Identifiez les falsifications de produits et empêchez le retrait d'une étiquette monobloc grâce au matériau d'étiquette en vinyle inviolable B-351. Imprimez facilement presque partout avec un Brady™ Imprimante d'étiquettes portable.
Marque:  Brady™ 170857
Code produit. 17891829
  • 47.80€ / 160 pièces
En stock
Description
  • Utilisé pour le suivi des actifs, les plaques signalétiques, la sécurité des produits et l'identification des tentatives de falsification.
  • Conçu pour se fracturer afin de révéler toute altération du produit et d'empêcher son retrait en une seule pièce
  • Fabriqué avec un adhésif permanent qui adhère fermement à presque toutes les surfaces
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Acrylique permanent
Blanc
Pointe de découpe
Haut
Étiquette
Suivi des actifs ; Identification de sécurité
1
M5-20-351
160
-40 °F à 176 °F
0,0028 in
2 x 1 in
1 in
25.40 mm
0,5 in
M5-20-351
2011/65/UE, 2015/863
Aucun
Mat
Vinyle
Transfert thermique
Non stérile
BMP51;BMP53;M511;M510
-40°C
160 étiquettes / boîte
25.40 mm (W) x 50.80 mm (H)
-40 °C à 80 °C
0.071 mm
2 in
25.40 mm
2 in
50.80 mm