Learn More
Désulfovardénafil (2-(2-éthoxyphényl)-5-méthyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one), LoGiCal
Code produit 30460883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460883 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460883 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1569.01
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one)
CAS 224789-21-3
Noms d’analytes ou de composants Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H20 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-(2-ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-, 2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one
Formule InChI InChI=1S/C17H20N4O2/c1-4-8-14-18-11(3)15-17(22)19-16(20-21(14)15)12-9-6-7-10-13(12)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,19,20,22)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3ccccc3OCC
Nom IUPAC 2-(2-éthoxyphényl)-5-méthyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 312.37
Quantité 10 mg
Poids de la formule 312,1586 g/mol