Learn More
Désulfovardénafil (2-(2-éthoxyphényl)-5-méthyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one), Mikromol™
Code produit 30458484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458484 4 x 25 mg -
30049509 100 mg 100mg
30049498 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30458484 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1569.0100254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Désulfovardénafil (2-(2-éthoxyphényl)-5-méthyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one)
CAS 224789-21-3
Noms d’analytes ou de composants Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H20 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-(2-ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-, 2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one
Formule InChI InChI=1S/C17H20N4O2/c1-4-8-14-18-11(3)15-17(22)19-16(20-21(14)15)12-9-6-7-10-13(12)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,19,20,22)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3ccccc3OCC
Nom IUPAC 2-(2-éthoxyphényl)-5-méthyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 312.37
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 312,1586 g/mol