Learn More
Mélange multi-éléments pour l'étalonnage du détecteur : Tb, U @ 5; Y, In, Ce, Tl @ 10; Co @ 20; Mg, Sc @ 25; 7Li à 50 ; Soyez à 100 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Code produit 17977479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17977479 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 17977479 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLDCAL100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Mélange multi-éléments pour l'étalonnage du détecteur : Tb, U @ 5; Y, In, Ce, Tl @ 10; Co @ 20; Mg, Sc @ 25; 7Li à 50 ; Soyez à 100 μg/mL dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium/Uranium/Cerium/Indium/Thallium/Yttrium/Cobalt/Magnesium/Scandium/Lithium 7/Beryllium
CAS 7440-27-9, 7440-61-1, 7440-45-1, 7440-74-6, 7440-28-0, 7440-65-5
Méthodes ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Terbium/Uranium/Cerium/Indium/Thallium/Yttrium/Cobalt/Magnesium/Scandium/Lithium 7/Beryllium
Conditions d’expédition Température ambiante
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Terbium 5 μg/mL/Uranium 5 μg/mL/Cerium 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL/Cobalt 20 μg/mL/Magnesium 25 μg/mL/Scandium 25 μg/mL/Lithium 7 50 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL