Learn More
Detomidine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. p-200101488
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16418146
Marque: Medchem Express HYB0163A
MedChemExpress Detomidine hydrochloride, an imidazole derivative, is a potent α2-adrenergic agonist. Detomidine hydrochloride produces dose-dependent analgesic effects.
Detomidine hydrochloride, an imidazole derivative, is a potent α2-adrenergic agonist. Detomidine hydrochloride produces dose-dependent analgesic effects.
Spécification
Nom chimique ou matériau Detomidine hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 90038-01-0
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H15ClN2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.01 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (89.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C)C(CC2=CN=CN2)=CC=C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 222.71
Poids de la formule 222.71
Pourcentage de pureté 99.89%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.