Learn More
Fisherbrand™ Lampes au deutérium
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ABI 757 759 783A 785A 1000S 980 120A 130A
DAD Agilent 1290
DAD Agilent séries 1100, 1200 G1315/G1365 C et D
DAD Varian Prostar 330
Dionex PDA-100, PDA-3000, AD-25
Dionex Ultimate UVD 3000 Nano LC D2
Détecteur à longueur d’onde variable Agilent 1100 longue durée de vie
Détecteur à réseau de diodes Agilent 1100, 1200 longue durée de vie
Détecteur à réseau de diodes Agilent 1100, 8453
Détecteur à réseau de photodiodes Waters 996, 2996 longue durée de vie
Hitachi séries L et U
Jasco UV970 975 (B et C) 1570 1575 2070 2075 3075, MD900 MD1500 MD2000
Jasco V-500 530 550, 560 570 600 630 650 660 670 700 et 7800 7850
LC480 PE Lambda 2 à 45 800 900 Bio, série 55X
Shimadzu LC2010 longue durée de vie, D2 longue durée de vie
Shimadzu SPD-10A, AVP, AV, AVVP, M1
Spectrophotomètre Shimadzu série UV et BioSpec-mini
Varian Prostar 340 345
Varian Prostar 325 335 longue durée de vie
Varian UV50/100/200 9050 Prostar 31
Waters Acquity 2489/2998
Waters 2487 longue durée de vie
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriquées dans des installations de fabrication de pointe agréées par les fabricants de lampes
- Traçabilité complète des produits fabriqués
- Lampes disponibles pour tous les principaux instruments
Spécification
Spécification
| Source lumineuse | UV |
| Wavelength | 400/185 nm |
| Taille de l’ouverture (métrique) | 0,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | DAD Agilent 1290 |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Type de produit | Lampe au deutérium |