Learn More
Oxyde de deutérium, pour RMN, 99,8+ % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10220953 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 ml
25 ml
100 ml
500 ml
1 L
Conditionnement:
100mL
10mL
1L
25mL
500mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10220953
Marque: Thermo Scientific Acros 166300010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-20-0
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 20.03
Numéro MDL MFCD00044636
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonyme deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
CID PubChem 24602
ChEBI CHEBI:41981
Nom IUPAC [(²H)oxy](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Deuterium oxide
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.8 atom % D
Densité 1,1050 g/ml
Deutérium (D) 99,75 % min
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1,328
Gravité spécifique 1,105
Viscosité 1,25 mPa.s (20°C)
Quantité 1 L
Point de fusion 3,8°C
Point d’ébullition 101,4°C
Formule linéaire D2O
Merck Index 15, 2942
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
Poids de la formule 20.02
Qualité RMN