Learn More
Epredia™ Solution tampon Dewax et HIER L, M, H (IVD) Lab Vision™
Les solutions tampons Epredia™ Dewax et récupération d’épitopes induite par la chaleur (HIER) automatisent simultanément la déparaffinisation, la réhydratation et la récupération des épitopes dans le module PT Epredia™.
656.00€ - 829.00€
Spécification
Quantité | 10 x 100 ml |
---|---|
Type de solution | Solution de tampon moyen |
Code produit | Marque | Type de solution | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de solution | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15200715
|
Epredia™
TA-999-DHBH |
Solution de tampon haut | 10 x 100 ml |
829.00€
1L |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15210715
|
Epredia™
TA-999-DHBL |
Solution de tampon faible | 10 x 100 ml |
794.00€
1L |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15220715
|
Epredia™
TA-999-DHBM |
Solution de tampon moyen | 10 x 100 ml |
656.00€
1L |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La déparaffinisation automatisée (déparaffinage) et la réhydratation des lames IHC constituent un moyen idéal de réduire le délai d’exécution et de simplifier le flux de travail. La déparaffinisation aqueuse est aujourd’hui la méthode de choix pour les instruments IHC ; elle ne produit souvent qu’une déparaffinisation incomplète. Les nouvelles solutions tampon Epredia™ Dewax et récupération d’épitopes induite par la chaleur (HIER) automatisent simultanément la déparaffinisation, la réhydratation et la récupération des épitopes dans le module PT Epredia™. La nouvelle formulation exclusive élimine les étapes manuelles et réduit le délai d’exécution. En outre, les résultats sont concordants avec les méthodes traditionnelles : ils peuvent être rapidement intégrés dans le flux de travail de routine.
Spécification
10 x 100 ml | |
Solution de tampon moyen |