Learn More
Impureté D de la dexaméthasone EP (impureté L du furoate de mométasone EP), Mikromol™
Code produit 30464103
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30464103 4 x 25 mg -
30051100 100 mg 100mg
30052740 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30464103 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0213.0400254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté D de la dexaméthasone EP (impureté L du furoate de mométasone EP), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
CAS 24916-90-3
Noms d’analytes ou de composants 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C22 H28 O5
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 9β,11β-Epoxy-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone Imp. D (EP), 17,21-Dihydroxy-16alpha-methyl-9beta,11beta-epoxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone 9,11-Epoxide, Dexamethasone Impurity D, Mometasone Furoate Impurity L
Formule InChI InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)22(15)18(27-22)10-20(16,3)21(12,26)17(25)11-23/h6-7,9,12,15-16,18,23,26H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19+,20+,21+,22-/m1/s1
Type de solution Neat
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Nom IUPAC 17,21-Dihydroxy-16α -méthyl-9β ,11β -époxypregna-1,4-diène-3,20-dione
Poids moléculaire (g/mol) 372.45
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 372.1937 g/mol