Learn More
Dexaméthasone, MP Biomedicals™
Code produit. 11431262 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. 11431262
Marque: MP Biomedicals 02199350.6
Utilisé pour étudier l’apoptose, les voies de signalisation et l’expression génétique. La dexaméthasone MP Biomedicals est un glucocorticoïde anti-inflammatoire présentant différents effets sur la survie cellulaire, la signalisation cellulaire et l’expression génétique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-02-2
Formule moléculaire C22H29FO5
Poids moléculaire (g/mol) 392.47
Numéro MDL MFCD00064136
Clé InChI UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Synonyme dexamethasone, decadron, dexamethazone, maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
CID PubChem 5743
ChEBI CHEBI:41879
Nom IUPAC (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluoro-1,10-dihydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-2,9a,11a-trimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Spécification
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water (25mg/mL, clear to slightly hazy, colorless solution)
Poids de la formule 392.5g/mol
Forme physique Powder