Learn More
Dexibuprofène éthylester, Mikromol™
Description
Ester éthylique de dexibuprofène
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dexibuprofen Ethyl Ester |
| CAS | 272458-63-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Dexibuprofen Ethyl Ester |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C15 H22 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Dexibuprofen Ethyl Ester, (alphaS)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid ethyl ester, (S)-Ibuprofen ethyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H22O2/c1-5-17-15(16)12(4)14-8-6-13(7-9-14)10-11(2)3/h6-9,11-12H,5,10H2,1-4H3/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](C)c1ccc(CC(C)C)cc1 |
| Nom IUPAC | éthyl (2S)-2-[4-(2-méthylpropyl)phényl]propanoate |
| Afficher plus |