Learn More
Ester éthylique de dexkétoprofène, Mikromol™
Code produit 17959649
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17959649 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17959649 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3535.02
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester éthylique de dexkétoprofène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dexketoprofen Ethyl Ester
CAS 136656-97-8
Noms d’analytes ou de composants Dexketoprofen Ethyl Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H18 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Dexketoprofen Ethyl Ester, (alphaS)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid ethyl ester, Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl-, ethyl ester, (S)-, (S)-Ketoprofen ethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C18H18O3/c1-3-21-18(20)13(2)15-10-7-11-16(12-15)17(19)14-8-5-4-6-9-14/h4-13H,3H2,1-2H3/t13-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)[C@@H](C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC éthyl (2S)-2-(3-benzoylphényl)propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 282.33
Quantité 100 mg
Poids de la formule 282.1256 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.