Learn More
Chlorhydrate de dexmédétomidine, LoGiCal
Code produit 30464258
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30464258 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464258 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3355.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dexmedetomidine Hydrochloride
CAS 145108-58-3
Noms d’analytes ou de composants Dexmedetomidine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H16 N2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Dexmedetomidine Hydrochloride, 4-[(1S)-1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole Hydrochloride, Dexdomitor, Dex, (S)-1H-Imidazole, 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl] Monohydrochloride, Dexmetomidine, Precedex
Formule InChI InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/t11-;/m0./s1
Type de solution Neat
SMILES Cl.C[C@H](c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C
Nom IUPAC 4-[(1S)-1-(2,3-diméthylphényl)éthyl]-1H-imidazole;chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 236.74
Quantité 10 mg
Poids de la formule 236.108 g/mol