Learn More
Chlorhydrate de dexmédétomidine, Mikromol™
Code produit 30050477
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050477 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050477 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3355.00
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
chlorhydrate de dexmédétomidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dexmedetomidine Hydrochloride
CAS 145108-58-3
Noms d’analytes ou de composants Dexmedetomidine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H16 N2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Dexmedetomidine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/t11-;/m0./s1
SMILES Cl.C[C@H](c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C
Nom IUPAC 4-[(1S)-1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1H-imidazol;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 236.74
Quantité 250 mg
Poids de la formule 236.108 g/mol