Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants en nitrile non poudrés DexPure
Code produit 12616073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10
9
L
S
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12616073 9 50 pièces
12656103 L 100 pièces
12676103 S 100 pièces
12686063 10 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12616073 Fournisseur Honeywell Safety Products™ Code fournisseur 458019509
Quantité Prix
1 19.57€ / 50 pièces
10 15.21€ / 50 pièces
En stock
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Certifiés pour le contact alimentaire et résistants aux huiles, graisses et détergents, ces gants 100 % nitrile non poudrés constituent une bonne alternative au latex. Les gants en nitrile non poudrés Honeywell Safety Products™ DexPure offrent une meilleure préhension et sont traités pour prévenir les bactéries.
  • Jetables.
  • Certifiés pour le contact alimentaire.
  • Les gants ne sont pas poudrés afin de réduire le risque de transfert de poudre sur les produits.
  • Composition 100 % nitrile.
    • Adaptés à la préparation de produits alimentaires gras.
    • Résistants aux huiles, aux graisses et aux détergents.
    • Alternative pour les utilisateurs allergiques au latex.
    • Très faible teneur en protéines résiduelles.
  • Motif en relief pour une meilleure préhension.
  • Traités pour prévenir les bactéries.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE CATEGORY II Intermediary risks, EN 420-2003 EEC Basic standard, EN 374-2003 Chemical risks and against micro-organisms, EN 455 1&2 Non reusable medical glove, CE regulation 1934/2004 : Food contact, EC Category PPE 3, EC Certificate Number 0075/797/162/09/12/0707, EC Attestation Number 0075/797/162/09/12/0707
Classification Dextérité :5
Couleur Bleu
Jetable Oui
Finition externe Raised Pattern
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants
Dimensions 9
Épaisseur (métrique) 0,18mm
À utiliser avec (application) Food preparation of greasy products (cooked dishes, pastries, etc.). Cleaning in contact with oils and animal and vegetable fat. Automotive, Aviation, Catering Chemical, Food, Industrial Cleaning, Laboratory, Maintenance, Medical Pharmaceutical, Petrochemical, Printing and Water Treatment industries.
Modèle 801-95
Quantité 50/PK
Résistant à Oil, Fat, Detergents
Longueur (métrique) 30 cm