Learn More
Dextrane, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Code produit. p-7083147 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
10g
1kg
500g
Code produit. 11490676
Marque: MP Biomedicals 0218014010
Améliore les performances des protéines immobilisées agissant sur les macromolécules. Le dextrane MP Biomedicals est un polysaccharide ramifié composé d’unités de glucose α (1→6) linéaires et de branches constituées de liaisons α (1→3). Sa taille varie de 10.
Différentes utilisations dans différents domaines en fonction de son poids moléculaire
  • Peut être utilisé comme long bras espaceur hydrophile pour améliorer la liberté de mouvement des protéines conjuguées / liées
  • Peut être dérivatisé pour être utilisé dans les systèmes de biocapteurs
  • Autres applications : agrégant plaquettaire, extenseur du volume plasmatique, régulateur de pression osmotique, stabilisateur, milieu de séparation d’organes, composant de matrice, copolymère, microporteur, agent de liaison, modificateur de viscosité, antithrombotique, lubrifiant et composant de structure physique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-54-0
Formule moléculaire (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Poids moléculaire (g/mol) 504.44
Numéro MDL MFCD00130935
Clé InChI FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
CID PubChem 4125253
Nom IUPAC 2,3,4,5-tétrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-2-yl]oxyméthyl]oxane-2-yl]oxyhexanal
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Spécification
Forme physique Poudre
Informations sur la solubilité Very soluble in water (50mg/mL), slightly soluble in alcohol.
Quantité 10 g
Poids de la formule 60,000-90,000
Qualité Clinique