Learn More
Sel de sodium de sulfate de dextran, qualité colite (36 000 à 50 000), MP Biomedicals™
Code produit. p-4917706 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
500g
50g
Code produit. 11424352
Marque: MP Biomedicals 0216011010
Induit une colite sévère (maladie inflammatoire chronique de l’intestin) chez les animaux de laboratoire
Induit une colite sévère (maladie inflammatoire chronique de l’intestin) chez les animaux de laboratoire
Le sel de sodium de sulfate de dextran, ou DSS, est un dérivé polysaccharide ramifié sulfaté synthétique du dextran qui a de multiples utilisations dans la recherche biomédicale et clinique. Une des propriétés importantes du DSS est de déclencher la colite chez les souris et les rats lorsqu’il est administré dans l’eau potable. Le DSS se lie aux acides gras à chaîne de longueur moyenne dans le côlon et induit une inflammation intestinale. Le DSS de qualité colite (MW = 36 000 à 50 000) de MP Biomedicals est l’un des produits les plus couramment utilisés, d’après les publications scientifiques examinées par des pairs.
  • Induit une colite sévère (maladie inflammatoire chronique de l’intestin)
  • Teneur en soufre la plus élevée – 19 %
  • Chiralité la plus élevée - + 104° de rotation spécifique
  • pH le plus bas – 6,2 pour une solution à 1 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextran Sulfate Sodium Salt
Couleur Blanc
pH 5 to 7.11 (1% aqueous solution)
CAS 9011-18-1
Forme physique Poudre
Point d’ébullition 310°C
Point de fusion 92°C
Formule moléculaire (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Numéro MDL MFCD00081551
Informations sur la solubilité Soluble in water
Quantité 10 g
Clé InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Nom IUPAC Dextran sulfate sodium salt
Poids moléculaire (g/mol) 40,000
À utiliser avec (application) Utilisé pour induire la colite ulcéreuse chez les animaux et pour étudier de manière approfondie le développement du cancer du côlon par rapport à l’inflammation colique
Qualité Qualité colite
Humidité <10%
Conditionnement Récipient en plastique
Afficher plus Afficher moins
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.