Learn More
Sel de sodium de sulfate de dextran, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15875118 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15875118 10 g Flacon en plastique 10g
15885118 50 g Flacon en plastique 50g
15895118 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15875118 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J14489.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9011-18-1 | (C6H7O5)m(C6H7O5)n | 40,000 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9011-18-1
Formule moléculaire (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Poids moléculaire (g/mol) 40,000
Numéro MDL MFCD00081551
Clé InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
CID PubChem 2337
ChEBI CHEBI:116735
Nom IUPAC 4-aminobenzoate d’éthyle
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextran Sulfate Sodium Salt
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Poids de la formule 40,000- 50,000