Learn More
Bromhydrate de dextrométhorphane monohydraté 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre anhydre), LoGiCal
Code produit 30463076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463076 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463076 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0033.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Bromhydrate de dextrométhorphane monohydraté 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre anhydre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextromethorphan hydrobromide hydrate
CAS 6700-34-1
Noms d’analytes ou de composants Dextromethorphan hydrobromide hydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H25 N O . Br H . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Dextromethorphan Hydrobromide Monohydrate, Morphinan, 3-methoxy-17-methyl-, hydrobromide, hydrate (1:1:1), (9 alpha,13 alpha,14 alpha)-, 9 alpha,13 alpha,14 alpha-Morphinan, 3-methoxy-17-methyl-, hydrobromide, monohydrate (8 CI), Morphinan, 3-methoxy-17-methyl-, hydrobromide, monohydrate, (9 alpha,13 alpha,14 alpha)- (9 CI), (+)-3-Methoxy-N-methylmorphinan hydrobromide monohydrate, d-3-Methoxy-N-methylmorphinan hydrobromide monohydrate
Formule InChI InChI=1 S/C18H25NO.BrH.H2O/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;;/h6-7,12,15,17 H,3-5,8-11H2,1-2H3;1 H;1H2/t15-,17+,18+;;/m1../s1
SMILES O.Br.COc1ccc2C[C@H]3 [C@H]4 CCCC[C@@]4(CCN3C)c2c1
Nom IUPAC (9α ,13α ,14α)-3-méthoxy-17-méthylmorphinane bromhydrate monohydraté
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 370.324
Quantité 1 mL
Poids de la formule 369,13 g/mol