Learn More
Impureté C du dextropropoxyphène EP (sous forme de chlorhydrate), Mikromol™
Code produit 30050379
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050379 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050379 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0098.080025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté C du dextropropoxyphène EP (sous forme de chlorhydrate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyroxyphene Hydrochloride
CAS 2732346-98-2
Noms d’analytes ou de composants Butyroxyphene Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C23 H31 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (1S,2R)-1-Benzyl-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropyl Butanoate Hydrochloride (Butyroxyphene Hydrochloride), Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. C (EP), Dextropropoxyphene Imp. C (EP), (1S,2R)-1-Benzyl-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropyl Butanoate Hydrochloride, Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Butyroxyphene Hydrochloride, Dextropropoxyphene Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Dextropropoxyphene Impurity C as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24)
SMILES Cl.CCCC(=O)O[C@@](Cc1ccccc1)([C@H](C)CN(C)C)c2ccccc2
Nom IUPAC [(2S,3R)-4-(dimetilamino)-3-metil-1,2-difenilbutan-2-il] butanoato; hidrocloruro
Poids moléculaire (g/mol) 389.96
Quantité 25 mg
Poids de la formule 389.2122 g/mol