Learn More
Dextrose anhydre (granulés cristallins / biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit 10764534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10764534 1 kg Flacon poly 1kg
10051793 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10764534 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP3501
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
Le dextrose est souvent utilisé comme additif de culture cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-99-7
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonyme 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
CID PubChem 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nom IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextrose Anhydrous
Point de fusion 146.1°C
Couleur Blanc
pH 5.9
Notes de qualité de la pureté DNase-, RNase- and Protease-Free
Plage de pourcentage du dosage ≥99.8 %
Conditionnement Flacon poly
Formule linéaire HOCH2(CHOH)4CHO
Quantité 1 kg
Merck Index 15, 4495
Rotation spécifique 52.5 to 53.0° (+ or -)
Informations sur la solubilité 0.005% max. Insoluble Matter
Poids de la formule 180.08
Tension de vapeur Negligible
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Solide