Learn More
Dextrose, anhydre, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit 15517944 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15517944 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15517944 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 192005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    502.68€
    403.29€ / 2.5kg
    Économisez 99.39€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
GMP-manufactured dextrose meeting USP specifications.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextrose
Note relative au nom Anhydre
CAS 50-99-7
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire C6H12O6
Quantité 2.5 kg
Gravité spécifique 1L = 1.54kg
Synonyme 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Nom IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
CID PubChem 107526
ChEBI CHEBI:42758
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97.5 to 102.0%
Qualité Multiofficinal / USP
Forme physique Solid