Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dextrose |
| Note relative au nom | Anhydre |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Quantité | 500 g |
| Gravité spécifique | 1L = 1.54kg |
| Poids de la formule | 180.16 |
| Pourcentage de pureté | 97.5 to 102.0% |
| Qualité | USP |
| Forme physique | Solid |