Learn More
Dextrose, monohydraté, poudre, réactif BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 15547934 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15547934 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15547934 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 191005
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 1496309
Numéro MDL MFCD00150899
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextrose
Note relative au nom Monohydrate
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire C18H30N2O14
Quantité 2.5 kg
Gravité spécifique 1L = 1.54kg
Synonyme nicotine ditartrate dihydrate, unii-r7m676m8yv, nicotine bitartrate usan, nicotine bitartrate who-dd, nicotine acid tartrate dihydrate, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine bis 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate dihydrate, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3-2s-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine; dihydrate, 3-2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl pyridine, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:2 , dihydrate
Clé InChI LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
SMILES O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
Nom IUPAC Hydrate de (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxyméthyl)oxane-2,3,4,5-tétrol
Poids moléculaire (g/mol) 498.44
Poids de la formule 198.17
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™
Forme physique Poudre