Learn More
Dextrose USP GenAR, granulaire, Macron Fine Chemicals™
Code produit 15568434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15568434 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15568434 Fournisseur Avantor Macron Code fournisseur 773006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.56€
    362.48€ / 2.5kg
    Économisez 89.08€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-03-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextrose
Note relative au nom Anhydre
CAS 50-99-7
Conditionnement Poly
Formule moléculaire C6H12O6
Quantité 2.5 kg
Synonyme 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Nom IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
CID PubChem 107526
ChEBI CHEBI:42758
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97.5 to 102.0%
Qualité USP
Forme physique Granulaire