Learn More
Di(2-thiényl)-1,1,2,2-tétraméthyldisilane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11452190
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452190 5 g 5g
11442190 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11452190 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28938.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124733-24-0
Formule moléculaire C12H18S2Si2
Poids moléculaire (g/mol) 282.57
Numéro MDL MFCD09266191
Clé InChI FGYSQQKHYAVZEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis thiophen-2-yl disilane, bis 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, amtsi088, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di 2-thienyl disilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di thiophen-2-yl disilane
CID PubChem 14382824
Nom IUPAC 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis(thiophen-2-yl)disilane
SMILES C[Si](C)(C1=CC=CS1)[Si](C)(C)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Di(2-thienyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Point de fusion 42°C to 44°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 282.57
Pourcentage de pureté 97%