Learn More
Citrate d’hydrogène de di-ammonium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
500g, récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
| CAS | 3012-65-5 |
| pH | 4.3 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | C6H14N2O7 |
| Numéro MDL | 13068 |
| Clé InChI | YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O |
| Nom IUPAC | diammonium 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 226.19 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Citric acid, diammonium salt