Learn More
Orthophosphate d’hydrogène et de di-ammonium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10509570 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10509570 500 g 500g
10448780 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10509570 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/5360/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Di-Ammonium Hydrogen Orthophosphate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-28-0
Formule moléculaire H9N2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 132.06
Numéro MDL MFCD00010891
Clé InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC phosphate d’hydrogène de diammonium
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Spécification
Couleur Blanc
pH 7.9 to 8.3
Forme physique Solide cristallin
Quantité 500 g
Poids de la formule 132.06g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique