Learn More
Orthophosphate d’hydrogène de di-ammonium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10335360 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10335360 500 g 500g
10345360 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10335360 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/5320/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Chemical Identifiers
CAS 7783-28-0
Formule moléculaire H9N2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 132.06
Numéro MDL MFCD00010891
Clé InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC phosphoric acid diamine
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Specifications
Couleur Blanc
pH 7.9 to 8.3
Forme physique Solide cristallin
Quantité 500 g
Poids de la formule 132.06g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique