Learn More
Orthophosphate d’hydrogène de di-ammonium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Shop All Fisher Chemical ProductsSpecifications
Specifications
| Couleur | Blanc |
| pH | 7.9 to 8.3 |
| Forme physique | Solide cristallin |
| Quantité | 1 kg |
| Poids de la formule | 132.06g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |