Learn More
Di-μ-chlorobis(p-cymène)chlororuthénium(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10320304 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10320304
Marque: Thermo Scientific Acros 363290050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 52462-29-0 | C20H28Cl4Ru2 | 612.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52462-29-0
Formule moléculaire C20H28Cl4Ru2
Poids moléculaire (g/mol) 612.39
Numéro MDL MFCD00064793
Clé InChI LAXRNWSASWOFOT-UHFFFAOYSA-J
Synonyme dichloro p-cymene ruthenium ii dimer, di-mu-chloro-bis chloro p-cymene ruthenium ii, rucl2 p-cymene 2, ru p-cymene cl2 2, dichloro p-cymene ruthenium dimer, p-cymene ruthenium ii chloride dimer, dichloro-p-cymene ruthenium ii dimer
CID PubChem 10908223
Nom IUPAC Dichlororuthénium ; 1-méthyl-4-propan-2-ylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-μ-chlorobis(p-cymene)chlororuthenium(II)
Point de fusion 250°C
Couleur Marron-Rouge à Orange-Rouge
Analyse élémentaire 97.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 612.39
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-mu-chlorobis(p-cymene)chlororuthenium(II)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.