Learn More
Éther divinylique de di(éthylène glycol), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15274714 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15274714 50 mL Flacon en verre 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15274714 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 395410500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Di(ethylene glycol) divinyl ether
CAS 764-99-8
Point de fusion -21.0°C
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 168.0°C
Point d’éclair 88°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H14O3
Formule linéaire CH2CHOCH2CH2OCH2CH2OCHCH2
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 0.97
Synonyme diethylene glycol divinyl ether, divinylcarbitol, dvedeg, dvedeg russian, ether, bis 2-vinyloxy ethyl, ethene, 1,1'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis, 3,6,9-trioxaundeca-1,10-diene, unii-abm90y2g95, divinyl ether diethylenglykolu, bis 2-vinyloxy ethyl ether
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Clé InChI SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=COCCOCCOC=C
Nom IUPAC 1-éthénoxy-2-(2-éthénoxyéthoxy)éthane
Poids moléculaire (g/mol) 158.19
CID PubChem 12998
Poids de la formule 158.19
Pourcentage de pureté 95%