Learn More
Éther di-iso-propyl, extra pur, SLR, stabilisé avec BHT, Fisher Chemical
Code produit. 10767894 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
5L
Code produit. 10767894
Marque: Fisher Chemical D/5000/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 108-20-3
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.177
Numéro MDL 8880
Clé InChI ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
CID PubChem 7914
Nom IUPAC 2-propan-2-yloxypropane
SMILES CC(C)OC(C)C
Spécification
Point de fusion -85.5°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 68°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 2.5 L
Densité de vapeur 1.42
Poids de la formule 102.18g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-iso-propyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Diisopropyl ether