Learn More
Éther dibutylique, + de 99 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10607764 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10607764 1 L 1L
10573324 100 mL 100mL
11934701 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10607764 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 396910010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    191.00€ / 1L
    Économisez 18.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 142-96-1 | C8H18O | 130.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-96-1
Formule moléculaire C8H18O
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
Numéro MDL MFCD00009461
Clé InChI DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
CID PubChem 8909
Nom IUPAC 1-butoxybutane
SMILES CCCCOCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butyl ether
Note relative au nom Extra Dry
Point de fusion -95.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7680g/mL
Point d’ébullition 141.0°C
Point d’éclair 25°C
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre AcroSeal
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2O
Indice de réfraction 1.3978 to 1.3998
Quantité 1 L
Résidus après évaporation 0.0005% max.
Merck Index 15,1572
Gravité spécifique 0.768
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.03% (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol,ether,acetone
Viscosité 0.69 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra sec
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-n-butyl ether
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.