Learn More
Éther de di-n-butyle, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10356980 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10356980 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10502741 1 L Flacon en verre 1L
10619283 25 L Baril métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10356980 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149690025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    121.65€ / 2.5L
    Économisez 26.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 142-96-1 | C8H18O | 130.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-96-1
Formule moléculaire C8H18O
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
Numéro MDL MFCD00009461
Clé InChI DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
CID PubChem 8909
Nom IUPAC 1-butoxybutane
SMILES CCCCOCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butyl ether
Point de fusion -95.0°C
Densité 0.7680g/mL
Point d’ébullition 141.0°C
Point d’éclair 25°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2O
Indice de réfraction 1.3978 to 1.3998
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 369
Merck Index 15, 1572
Gravité spécifique 0.768
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.03% (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol,ether,acetone
Viscosité 0.69 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-n-butyl ether
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-butyl ether