Learn More
Éther de di-n-butyle, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Di-n-butyl ether |
| Point de fusion | -95.0°C |
| Densité | 0.7680g/mL |
| Point d’ébullition | 141.0°C |
| Point d’éclair | 25°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
| Conditionnement | Baril métallique |
| Formule linéaire | [CH3(CH2)3]2O |
| Indice de réfraction | 1.3978 to 1.3998 |
| Afficher plus |