Learn More
Éther di-N-butyle, 99+ %, pur, Fisher Chemical
Code produit 12678625 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
2.50L
25L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12678625 25 L Boîte métallique 25L
10355940 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12678625 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/1350/25
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 142-96-1
Formule moléculaire C8H18O
Numéro MDL 9461
Spécification
Point de fusion -95°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 141°C
Conditionnement Boîte métallique
Quantité 25 L
Densité de vapeur 4.48
Poids de la formule 130.23g/mol
Tension de vapeur 6.4mbar at 20°C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-n-butyl ether
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.