Learn More
Maléate de di-n-butyle, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
0.25 L
1 L
Conditionnement:
0.25L
1L
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Di-n-butyl maleate |
| Densité | 0.988 |
| Point d’ébullition | 281°C |
| Point d’éclair | 138°C (280°F) |
| Formule linéaire | CH3(CH2)3OCOCH=CHCOO(CH2)3CH3 |
| Indice de réfraction | 1.445 |
| Quantité | 0.25 L |
| Beilstein | 1726634 |
| Poids de la formule | 228.28 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.