Learn More
Sulfate de Di-n-butyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Di-n-butyl sulfate |
| Densité | 1.06 |
| Point d’ébullition | 115°C to 116°C (6 mmHg) |
| Formule linéaire | (CH3CH2CH2CH2O)2SO2 |
| Indice de réfraction | 1.4205 |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 1707498 |
| Poids de la formule | 210.29 |
| Pourcentage de pureté | 95% |