Learn More
Bromure de (Di-n-dodécyl)diméthylammonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339789
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
Code produit. 11339789
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22839.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3282-73-3 | C26H56BrN | 462.645 g/mol
(Di-n-dodecyl)dimethylammonium bromide is used as a phase transfer catalyst. It is also used as floor disinfectant. Further, it acts as surface-active agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de (di-n-dodécyl)diméthylammonium est utilisé comme catalyseur de transfert de phase. Il est également utilisé comme désinfectant au sol. De plus, il agit comme agent actif en surface.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude et froide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3282-73-3
Formule moléculaire C26H56BrN
Poids moléculaire (g/mol) 462.645
Numéro MDL MFCD00041969
Clé InChI XRWMGCFJVKDVMD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme didodecyldimethylammonium bromide, dilauryldimethylammonium bromide, n-dodecyl-n,n-dimethyldodecan-1-aminium bromide, didodecyl dimethyl ammonium bromide, unii-7y37a25k2i, dimethyldidodecylammonium bromide, 1-dodecanaminium, n-dodecyl-n,n-dimethyl-, bromide, didodecyl dimethyl azanium bromide, 1-dodecanaminium, n-dodecyl-n,n-dimethyl-, bromide 1:1
CID PubChem 18669
Nom IUPAC didodécyl(diméthyl)azanium;bromure
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC.[Br-]
Specifications
Nom chimique ou matériau (Di-n-dodecyl)dimethylammonium bromide
Point de fusion 157°C to 162°C
Formule linéaire [CH3(CH2)11]2N(CH3)2Br
Quantité 10 g
Beilstein 3576662
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in hot and cold water.
Poids de la formule 462.65
Pourcentage de pureté ≥98%