Learn More
Phtalate de di-n-octyl, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11492827
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11492827
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15466.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3648-21-3 | C22H34O4 | 362.51 g/mol
Di-n-heptyl Phthalate is a Phthalate derivative and an organic extract contaminant found in drinking water, which was shown to activate Nrf-2-Mediated Antioxidant response in human cell line.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phtalate de di-n-heptyle est un dérivé du phtalate et un contaminant d’extraits organiques présent dans l’eau potable. Il peut activer la réponse antioxydante médiée par NRF-2 dans la lignée cellulaire humaine.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3648-21-3
Formule moléculaire C22H34O4
Poids moléculaire (g/mol) 362.51
Numéro MDL MFCD00043680
Clé InChI JQCXWCOOWVGKMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diheptyl phthalate, di-n-heptyl phthalate, heptyl phthalate, di-n-heptylphthalate, phthalic acid, diheptyl ester, phthalic acid diheptyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, diheptyl ester, n-diheptyl phthalate, unii-ie05vo8p8p, diheptyl ester of phthalic acid
CID PubChem 19284
ChEBI CHEBI:34677
Nom IUPAC 1,2-diheptyl benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES CCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-heptyl phthalate
Densité 0.992
Point d’ébullition 360°C
Point d’éclair 213°C (415°F)
Indice de réfraction 1.486
Quantité 10 g
Beilstein 2336623
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.
Poids de la formule 362.51
Pourcentage de pureté ≥98%