Learn More
Sulfure de di-n-octyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Description
It is employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Solubilité dans l’eau, 0,004678 mg/l à 25°C (est).
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Conservez-les à l’écart des acides, des agents oxydants, de l’air, de l’eau et de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Elle est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Solubilité dans l’eau, 0,004678 mg/l à 25°C (est).
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Conservez-les à l’écart des acides, des agents oxydants, de l’air, de l’eau et de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Di-n-octyl sulfide |
| Point de fusion | 0°C to 1°C |
| Densité | 0.844 |
| Point d’ébullition | 179°C to 180°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | 160°C (320°F) |
| Odeur | Stench |
| Formule moléculaire | C12H17NO |
| Indice de réfraction | 1.4624 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 1701624 |
| Afficher plus |