Learn More
Di-n-octyldichlorotin, TRC
Code produit. 30041077
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
30041077 1 g 1g
30137594 5 g 5g
30135580 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 30041077 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4817551G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3542-36-7
Nom chimique ou matériau Di-n-Octyltin-dichloride
Poids de la formule 416.106
Formule InChI InChI=1S/2C8H17.2ClH.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;;/h2*1,3-8H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nom IUPAC dichloro(dioctyl)stannane
Formule moléculaire C16 H34 Cl2 Sn
Poids moléculaire (g/mol) 416.06
SMILES CCCCCCCC[Sn](Cl)(Cl)CCCCCCCC
Synonyme Di-n-Octyltin-dichloride, Stannane, dichlorodioctyl-, Dioctyltin dichloride (6CI), Tin, dichlorodioctyl- (7CI), Dichlorodioctylstannane, Dichlorodioctyltin, Dioctyldichlorotin, Dioctylstannyl dichloride, NSC 102574
Spécification
Quantité 1 g