Learn More
Oxyde de di-n-octyltine, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Di-n-octyltin oxide |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble in water |
| Poids de la formule | 361.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥32.0% (Sn) |
| Forme physique | Poudre cristalline ou granulés |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Di-n-octyltin oxide
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.