Learn More
Acide di-p-toluoyl-D-tartrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327976 25 g 25g
11317976 5 g 5g
11337976 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11327976 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13223.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.03€
    71.65€ / 25g
    Économisez 11.38€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 32634-68-7 | C20H18O8 | 386.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32634-68-7
Formule moléculaire C20H18O8
Poids moléculaire (g/mol) 386.36
Numéro MDL MFCD00008552
Clé InChI CMIBUZBMZCBCAT-HOTGVXAUSA-N
Synonyme di-p-toluoyl-d-tartaric acid, +-di-1,4-toluoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, unii-4480ma5qip, ditoluoyltartaric acid, +, +-dtta, butanedioic acid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2s,3s, 2s,3s-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, --di-p-toluoyl-l-trataric acid
CID PubChem 263211
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Point de fusion 169°C à 171°C
Quantité 25 g
Rotation optique +139° (c = 1 dans l’éthanol)
Beilstein 3225584
Nom IUPAC Acide (2R,3S)-2,3-bis(4-méthylbenzoyloxy)butanedioïque
Poids de la formule 386.36
Pourcentage de pureté 98%