Learn More
(+)-Di-p-toluoyl-D-(+)-acide tartrique, Mikromol™
Code produit 17971906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971906 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17971906 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1497.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(+)-Di-p-toluoyl-D-(+)-acide tartrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-O,O'-Di-p-toluoyl-D-tartaric Acid
CAS 32634-68-7
Noms d’analytes ou de composants (+)-O,O'-Di-p-toluoyl-D-tartaric Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H18 O8
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (2S,3S)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioic acid, (+)-Di-p-toluoyl-D-(+)-tartaric Acid, Butanedioic acid, 2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]-, (2S,3S)-, Butanedioic acid, 2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]-, [S-(R*,R*)]-, Tartaric acid, di-p-toluate, (+)- (8CI), p-Toluic acid, diester with D-tartaric acid (7CI), (+)-Bis-O,O'-(4-toluoyl)-D-tartrate, (+)-Di-O,O'-p-toluoyltartaric acid, (+)-Di-O,O'-p-toluyltartaric acid, (+)-Di-O-(p-toluoyl)tartaric acid, (+)-Di-O-p-toluoyl-D-tartaric acid, (+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, (+)-Di-p-toluoyltartaric acid, (+)-Ditoluoyltartaric acid, (+)-O,O-Di-p-toluoyltartaric acid, (2S,3S)-(+)-Di-p-toluoyltartaric acid, (2S,3S)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]succinic acid, (S,S)-O,O'-Di-p-toluoyltartaric acid, D-Bis(O-4-methylbenzoyl)tartaric acid, D-Di-O,O'-p-toluyltartaric acid, D-Di-p-toluoyltartaric acid, Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, Di-p-toluoyl-l-tartaric acid, NSC 97592, Rivastigmine Related Compound A
Formule InChI InChI=1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S,3S)-2,3-bis[(4-méthylbenzoyl)oxy]butanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 386.35
Quantité 25 mg
Poids de la formule 386,1002 g/mol